Learn More
2H-2-Etil Candesartán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2H-2-Ethyl Candesartan |
| CAS | 1246819-02-2 |
| Fórmula molecular | C26 H24 N6 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-32-29-24(28-30-32)20-9-6-5-8-19(20)18-14-12-17(13-15-18)16-31-23-21(25(33)34)10-7-11-22(23)27-26(31)35-4-2/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,33,34) |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(CC)n5 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-etoxi-3-[[4-[2-(2-etiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 468.512 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.191 |