Learn More
2H-2-Etil Candesartán Cilexetil, TRC
Código de producto. 30136753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136753 250 mg 250 miligramos
18030950 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE900875250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914613-36-8
Fórmula molecular C35 H38 N6 O6
Peso molecular (g/mol) 638.71
Sinónimo 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 1-ciclohexixicarboniloxietilo 2-etoxi-3-[[4-[2-(2-etiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn(CC)n6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-38-32(37-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.2853
Porcentaje de pureza >95%