Learn More
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486560 5 g 5 g
11496560 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486560 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27622.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5466-88-6 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-88-6
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00158536
Clave InChI QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
PubChem CID 72757
Nombre IUPAC 4H-1,4-benzoxazin-3-ona
SMILES C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 99%