Learn More
2H-1,3-benzoditiol-2-tiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2H-1,3-Benzodithiole-2-thione |
| CAS | 934-36-1 |
| Fórmula molecular | C7H4S3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzoisotrithione, Cyclic o-Phenylene Trithiocarbonate Dithiocatechol Trithiocarbonate, o-Phenylene Trithiocarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4S3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H |
| SMILES | S=C1Sc2ccccc2S1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzoditiol-2-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.3 |