Learn More
2H-1,2,3-triazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2H-1,2,3-Triazole |
| CAS | 288-35-7 |
| Fórmula molecular | C2H3N3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5) |
| SMILES | C1=NNN=C1 |
| Nombre IUPAC | 2H-1,2,3-triazol |
| Peso molecular (g/mol) | 69.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.0327 |