Learn More
2H-1,2,3-Triazola-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30401519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401519 250 mg
30395732 1 g
30398427 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401519 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH209036250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573714-78-0
Fórmula molecular C3 H3 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 113.075
Nombre IUPAC 1H-triazola-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1c[nH]nn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.023