Learn More
2H-1,2,3-Triazola-4-Ácido carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.023 |