Learn More
2H-1,2,3-Triazola-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30395732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395732 1 g
30401519 250 mg
30398427 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2090361G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 573714-78-0
Fórmula molecular C3 H3 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 113.075
Nombre IUPAC 1H-triazola-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1c[nH]nn1
Specifica
Nombre del producto químico o material 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.023
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.