Learn More
Cloruro de ácido (2EZ)-4-(trimetilazaniumil)but-2-enoico (clorhidrato de crotonobetaína), Mikromol™
Código de producto. 17953826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953826 25 mg 25 miligramos
17950816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0759.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de ácido (2EZ)-4-(trimetilazaniumil)but-2-enoico (clorhidrato de crotonobetaína)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride
CAS 6538-82-5
Nombres de analitos o componentes 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H14 N O2 . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride (1:1), (3-Carboxyallyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), 2-Propen-1-aminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, (3-carboxyallyl)trimethyl-, chloride (8CI), Crotonobetaine hydrochloride, Levocarnitine Related Compound A as Chloride, Levocarnitine Impurity A as Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC=CC(=O)O
Nombre IUPAC Cloruro de 3-carboxiprop-2-enil(trimetil)azanio
Peso molecular (g/mol) 179.64
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0713 g/mol