Learn More
Cloruro de ácido (2EZ)-4-(trimetilazaniumil)but-2-enoico (clorhidrato de crotonobetaína), Mikromol™
Descripción
Cloruro de ácido (2EZ)-4-(trimetilazaniumil)but-2-enoico (clorhidrato de crotonobetaína)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride |
| CAS | 6538-82-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H14 N O2 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride (1:1), (3-Carboxyallyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), 2-Propen-1-aminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, (3-carboxyallyl)trimethyl-, chloride (8CI), Crotonobetaine hydrochloride, Levocarnitine Related Compound A as Chloride, Levocarnitine Impurity A as Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CC=CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 3-carboxiprop-2-enil(trimetil)azanio |
| Mostrar más |