Learn More
(2E)-penteno-1,5-diol, TRC
Código de producto. 30371296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371296 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30371296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE23031525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-Pentene-1,5-diol
CAS 25073-26-1
Fórmula molecular C5 H10 O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/b2-1+
SMILES OCC\C=C\CO
Nombre IUPAC (E)-pent-2-eno-1,5-diol
Peso molecular (g/mol) 102.132
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.068