Learn More
(2E)-Octacénico (>90%), TRC
Código de producto. 30137607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137607 250 mg 250 miligramos
30138587 500 mg 500 miligramos
30012746 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO233700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51534-37-3
Fórmula molecular C18 H34 O
Peso molecular (g/mol) 266.46
Sinónimo Koiganal I, trans-2-Octadecenal, (E)-2-Octadecenal;
Nombre IUPAC (E)-octadec-2-enal
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-Octadecenal
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h16-18H,2-15H2,1H3/b17-16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.261