Learn More
Clorhidrato de (2E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-2-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina (clorhidrato de trans-isoterbinafina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-2-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina (clorhidrato de trans-isoterbinafina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-Isoterbinafine Hydrochloride |
| CAS | 877265-30-0 |
| Nombres de analitos o componentes | trans-Isoterbinafine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H25 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP), Terbinafine Imp. C (EP), Terbinafine USP Related Compound C, Terbinafine USP RC C, (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, trans-Isoterbinafine Hydrochloride, Terbinafine Related Compound C as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Terbinafine Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+; |
| SMILES | Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | (E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-2-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |