Learn More
Clorhidrato de (2E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-2-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina (clorhidrato de trans-isoterbinafina), Mikromol™
Código de producto. 17902776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902776 100 mg 100 miligramos
17903576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902776 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0696.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-2-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina (clorhidrato de trans-isoterbinafina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Isoterbinafine Hydrochloride
CAS 877265-30-0
Nombres de analitos o componentes trans-Isoterbinafine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP), Terbinafine Imp. C (EP), Terbinafine USP Related Compound C, Terbinafine USP RC C, (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, trans-Isoterbinafine Hydrochloride, Terbinafine Related Compound C as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Terbinafine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC (E)-N,6,6-trimetil-N-(naftalen-2-ilmetil)hept-2-en-4-in-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 327.89
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1754 g/mol