Learn More
Clorhidrato de (2E)-N,6,6-trimetil-N-[(4-metilnaftalen-1-il)metil]hept-2-en-4-in-1-amina (clorhidrato de 4-metilterbinafina), Mikromol™
Código de producto. 30460982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460982 4 x 25 mg 100 miligramos
30050301 25 mg 25 miligramos
30052729 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460982 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0696.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2E)-N,6,6-trimetil-N-[(4-metilnaftalen-1-il)metil]hept-2-en-4-in-1-amina (clorhidrato de 4-metilterbinafina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylterbinafine Hydrochloride
CAS 877265-33-3
Nombres de analitos o componentes 4-Methylterbinafine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H27 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Terbinafine Hydrochloride Imp. D (EP), Terbinafine Imp. D (EP), Terbinafine USP Related Compound D, Terbinafine USP RC D, (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]-hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 4-Methylterbinafine Hydrochloride, Terbinafine Related Compound D as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Terbinafine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27N.ClH/c1-18-13-14-19(21-12-8-7-11-20(18)21)17-23(5)16-10-6-9-15-22(2,3)4;/h6-8,10-14H,16-17H2,1-5H3;1H/b10-6+;
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc(C)c2ccccc12
Nombre IUPAC (E)-N,6,6-trimetil-N-[(4-metilnaftalen-1-il)metil]hept-2-en-4-in-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 341.917
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.191 g/mol