Learn More
Clorhidrato de (2E)-N,6,6-trimetil-N-[(4-metilnaftalen-1-il)metil]hept-2-en-4-in-1-amina (clorhidrato de 4-metilterbinafina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2E)-N,6,6-trimetil-N-[(4-metilnaftalen-1-il)metil]hept-2-en-4-in-1-amina (clorhidrato de 4-metilterbinafina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylterbinafine Hydrochloride |
| CAS | 877265-33-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methylterbinafine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H27 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Terbinafine Hydrochloride Imp. D (EP), Terbinafine Imp. D (EP), Terbinafine USP Related Compound D, Terbinafine USP RC D, (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]-hept-2-en-4-yn-1-amine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 4-Methylterbinafine Hydrochloride, Terbinafine Related Compound D as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Terbinafine Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27N.ClH/c1-18-13-14-19(21-12-8-7-11-20(18)21)17-23(5)16-10-6-9-15-22(2,3)4;/h6-8,10-14H,16-17H2,1-5H3;1H/b10-6+; |
| SMILES | Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1ccc(C)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (E)-N,6,6-trimetil-N-[(4-metilnaftalen-1-il)metil]hept-2-en-4-in-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |