Learn More
(2E)-N-(2-metilfenil)-2-butenamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide |
| CAS | 2196187-17-2 |
| Fórmula molecular | C11H13NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Butenamide, N-(2-methylphenyl)-, (2E)- (ACI), (2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide (ACI), (2E)-N-(2-Methylphenyl)but-2-enamide, Crotamiton Imp.C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO/c1-3-6-11(13)12-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-8H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+ |
| SMILES | CC=CC(=O)Nc1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | (E)-N-(2-metilfenil)but-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 175.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0997 |