Learn More
(2E)-N-[(1S,2S)-2-Hidroxi-1-metil-2-feniletil]-N-metil-2-pentenamida, TRC
Código de producto. 30395579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395579 50 mg -
30391530 100 mg 100 miligramos
30391128 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97283350MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 678991-33-8
Fórmula molecular C15H21NO2
Peso molecular (g/mol) 247.33
Sinónimo (E)-N-((1S,2S)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylpent-2-enamide
Nombre IUPAC (E)-N-((1S,2S)-1-hidroxi-1-fenilpropano-2-il)-N-metilpent-2-enamida
SMILES CC/C=C/C(N([C@@H](C)[C@@H](O)C1=CC=CC=C1)C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methyl-2-pentenamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO2/c1-4-5-11-14(17)16(3)12(2)15(18)13-9-7-6-8-10-13/h5-12,15,18H,4H2,1-3H3/b11-5+/t12-,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.16