Learn More
(2E)-(morfolin-4-ilimino)acetonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 17972446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972446 25 mg 25 miligramos
17953096 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972446 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0267.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2E)-(morfolin-4-ilimino)acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile
CAS 26179-71-5
Nombres de analitos o componentes (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C6 H9 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile, Molsidomine Imp. C (EP), Molsidomine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O/c7-1-2-8-9-3-5-10-6-4-9/h2H,3-6H2/b8-2+
SMILES N#C\C=N\N1CCOCC1
Nombre IUPAC (2E)-2-morfolin-4-iliminoacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 139.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0746 g/mol