Learn More
(2E)-Demetoxi Curcumina, TRC
Código de producto. 30006740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006740 10 mg 10 miligramos
30007935 1 mg 1 miligramo
30012248 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23081510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22608-11-3
Fórmula molecular C20 H18 O5
Peso molecular (g/mol) 338.35
Sinónimo Demethoxycurcumin, E,E-Desmethoxycurcumin, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (E,E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), (1E,6E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (1E,6E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Demethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-, (E,E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(p-hydroxyphenyl)- (8CI), (1E,6E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, (1E,6E)-1-(4-Hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Demethoxycurcumin, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
Nombre IUPAC (1E,6E)-1-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)-7-(4-hidroxifenil)hepta-1,6-dieno-3,5-diona
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demethoxycurcumin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1154
Porcentaje de pureza >95%