Learn More
(2E)-Decenal, CVR
Código de producto. 30366749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366749 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30366749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC47510010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-Decenal
CAS 3913-81-3
Fórmula molecular C10H18O
Cantidad 10 g
Sinónimo (2E)-2-Decenal (ACI), 2-Decenal, (E)- (8CI), (E)-2-Decenal, 2(E)-Decenal, trans-2-Decen-1-al, trans-2-Decenal
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
SMILES CCCCCCC\C=C\C=O
Nombre IUPAC (E)-dec-2-enal
Peso molecular (g/mol) 154.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358