Learn More
Éster metílico del ácido (2E,6Z,8E)-2,6,8-decatrienoico, TRC
Código de producto. 30362752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30362752 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30362752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21065525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E,6Z,8E)-2,6,8-Decatrienoic Acid Methyl Ester
CAS 1173170-04-1
Fórmula molecular C11H16O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3/b4-3+,6-5-,10-9+
SMILES O=C(OC)/C=C/CC/C=C\C=C\C
Nombre IUPAC (2E,6Z,8E)-deca-2,6,8-trienoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 180.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.12
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.