Learn More
Éster metílico del ácido (2E,6Z,8E)-2,6,8-decatrienoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,6Z,8E)-2,6,8-Decatrienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1173170-04-1 |
| Fórmula molecular | C11H16O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3/b4-3+,6-5-,10-9+ |
| SMILES | O=C(OC)/C=C/CC/C=C\C=C\C |
| Nombre IUPAC | (2E,6Z,8E)-deca-2,6,8-trienoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.12 |