Learn More
Acetato de (2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ilo, TRC
Código de producto. 30456098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30456098 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30456098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79669510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E,6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl Acetate
CAS 4128-17-0
Fórmula molecular C17H28O2
Cantidad 10 g
Sinónimo (2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol 1-Acetate, (2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate, (2E,6E)-Farnesyl Acetate, (E,E)-Farnesyl Acetate, 2-trans-6-trans-Farnesyl Acetate, Acetic Acid (2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl Ester, Acetic Acid Farnesyl Ester, all-trans-Farnesyl Acetate, trans,trans-Farnesol Acetate, trans,trans-Farnesyl Acetate, trans-2-trans-6-Farnesyl Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28O2/c1-14(2)8-6-9-15(3)10-7-11-16(4)12-13-19-17(5)18/h8,10,12H,6-7,9,11,13H2,1-5H3/b15-10+,16-12+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\COC(=O)C)\C)\C)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trienilo]
Peso molecular (g/mol) 264.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.2089
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.