Learn More
Éster metílico del ácido (2E,6E,10S,11S)-10,11-dihidroxi-3,7,11-trimetil-2,6-tridecadienoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,6E,10S,11S)-10,11-Dihydroxy-3,7,11-trimethyl-2,6-tridecadienoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 53733-16-7 |
| Fórmula molecular | C17H30O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H30O4/c1-6-17(4,20)15(18)11-10-13(2)8-7-9-14(3)12-16(19)21-5/h8,12,15,18,20H,6-7,9-11H2,1-5H3/b13-8+,14-12+/t15-,17-/m0/s1 |
| SMILES | C([C@@H]([C@@](CC)(C)O)O)C/C(=C/CC/C(=C/C(OC)=O)/C)/C |
| Nombre IUPAC | (2E,6E,10S,11S)-10,11-dihidroxi-3,7,11-trimetiltrideca-2,6-dienoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 298.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.21 |