Learn More
(2E)-6-[[(1,1-Dimetiletoxi)carbonil]amino]-2-ácido hexenoico, TRC
Código de producto. 30388494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388494 2.5 g
30375336 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4733752.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145119-17-1
Fórmula molecular C11H19NO4
Peso molecular (g/mol) 229.27
Sinónimo (E)-6-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hexenoic Acid
Nombre IUPAC (E)-6-((tert-butoxicarbonil)amino)hex-2-ácido enoico
SMILES OC(/C=C/CCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-6-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-hexenoic Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/b7-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.13