Learn More
(2E)-6-[[(1,1-Dimetiletoxi)carbonil]amino]-2-hexenéico Éster de Ácido Etílico, TRC
Código de producto. 30007490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007490 250 mg 250 miligramos
30006029 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473380250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008751-73-2
Fórmula molecular C13 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 257.33
Nombre IUPAC etil (E)-6-(tert-butoxicarbonilamino)hex-2-enoato
SMILES CCOC(=O)\C=C\CCCNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-6-[((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino]-2-hexenoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)9-7-6-8-10-14-12(16)18-13(2,3)4/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3,(H,14,16)/b9-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1627