Learn More
Sal de calcio del ácido (2E,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-(N-metilmetanosulfonamido)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-5-hidroxihepta-2,6-dienoico, Mikromol™
Descripción
Sal de calcio del ácido (2E,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-(N-metilmetanosulfonamido)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-5-hidroxihepta-2,6-dienoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-(N-methylmethanesulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-5-hydroxyhepta-2,6-dienoic Acid Calcium Salt |
| Nombres de analitos o componentes | (2E,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-(N-methylmethanesulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-5-hydroxyhepta-2,6-dienoic Acid Calcium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2[C22 H25 F N3 O5 S] . Ca |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2E,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-(N-methylmethanesulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-5-hydroxyhepta-2,6-dienoic acid calcium salt, Rosuvastatin Calcium Imp. N (EP) as Calcium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C22H26FN3O5S.Ca/c2*1-14(2)20-18(13-12-17(27)6-5-7-19(28)29)21(15-8-10-16(23)11-9-15)25-22(24-20)26(3)32(4,30)31;/h2*5,7-14,17,27H,6H2,1-4H3,(H,28,29);/q;;+2/p-2/b2*7-5+,13-12+;/t2*17-;/m00./s1 |
| SMILES | [Ca+2].CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H](O)C\C=C\C(=O)[O-])c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C.CC(C)c3nc(nc(c3\C=C\[C@@H](O)C\C=C\C(=O)[O-])c4ccc(F)cc4)N(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | calcio;(2E,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propan-2-ilpirimidin-5-il]-5-hidroxihepta-2,6-dienoato |
| Peso molecular (g/mol) | 965.107 |
| Mostrar más |