Learn More
Éster metílico del ácido (2E)-5-hidroxi-2-pentenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-5-Hydroxy-2-pentenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 62592-80-7 |
| Fórmula molecular | C6H10O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (E)-5-Hydroxy-2-pentenoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2,4,7H,3,5H2,1H3/b4-2+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C\CCO |
| Nombre IUPAC | metil (E)-5-hidroxipent-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 130.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.063 |