Learn More
(2E,4Z)-2,4-Éster Metílico de Ácido Decadienoico (98%), TRC
Código de producto. 30134274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134274 10 g 10 g
30007725 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD21060010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4493-42-9
Fórmula molecular C11 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 182.26
Sinónimo 2,4-Decadienoic acid, methyl ester, (2E,4Z)-, 2,4-Decadienoic acid, methyl ester, (E,Z)- (8CI), (2E,4Z)-2,4-Decadienoic acid methyl ester, Methyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate, Methyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate, Methyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Methyl 2-trans-4-cis-decadienoate, Methyl 2E,4Z-decadienoate, Methyl trans-2,cis-4-decadienoate
Nombre IUPAC metilo (2E,4Z)-deca-2,4-dienoato
SMILES CCCCC\C=C/C=C/C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E,4Z)-2,4-Decadienoic Acid Methyl Ester (98%)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/b8-7-,10-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1307