Learn More
(2E,4E,6E)-2,4,6-nonatrien-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,4E,6E)-2,4,6-Nonatrien-1-ol |
| CAS | 204014-48-2 |
| Fórmula molecular | C29 H37 N3 O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35) |
| SMILES | CNc1ccc2oc(CC3OC4(CCC3C)OC(C(C)C(=O)c5ccc[nH]5)C(C)CC4C)nc2c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(metilamino)-2-[[3,5,9-trimetil-2-[1-oxo-1-(1H-pirrol-2-il)propan-2-il]-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-8-il]metil]-1,3-benzoxazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 523.621 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.268 |