Learn More
(2E,4E)-2,4-ácido tetradecadidioico, TRC
Código de producto. 30418336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418336 25 mg
30424055 50 mg
30416107 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418336 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29240025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24738-49-6
Fórmula molecular C14 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 224.34
Sinónimo (2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid, (2E,4E)-Tetradecadienoic acid, (E,E)-Tetradeca-2,4-dienoic acid
Nombre IUPAC (2E,4E)-tetradeca-2,4-ácido dienoico
SMILES CCCCCCCCC\C=C\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E,4E)-2,4-Tetradecadienoic acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h10-13H,2-9H2,1H3,(H,15,16)/b11-10+,13-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1776