Learn More
Ácido (2E,4E)-2,4-decadienoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E,4E)-2,4-Decadienoic Acid |
| CAS | 30361-33-2 |
| Fórmula molecular | C10H16O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (E,E)-2,4-Decadienoic Acid, 2(E),4(E)-Decadienoic Acid, 2-trans,4-trans-Decadienoic Acid, trans-2-trans-4-Decadienoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,11,12)/b7-6+,9-8+ |
| SMILES | CCCCC/C=C/C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,4E)-deca-2,4-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.115 |