Learn More
(2E)-4-Metoxi-2-ácido butenoico, TRC
Código de producto. 30468873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468873 2.5 g 2.50 g
30479448 1 g 1 g
30481589 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2623702.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63968-74-1
Fórmula molecular C5 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo (E)-4-Methoxy-2-butenoic Acid
Nombre IUPAC (E)-4-metaxibut-2-ácido enoico
SMILES COC\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-4-Methoxy-2-butenoic acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-8-4-2-3-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0473