Learn More
(2E)-3-Fenil-2-ácido propenoico, TRC
Código de producto. 30011521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011521 10 g 10 g
30010588 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33618510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-10-3
Fórmula molecular C9 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-Cinnamic acid, trans-β-Carboxystyrene
Nombre IUPAC ácido (E)-3-fenilprop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Cinnamic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524