Learn More
Ácido (2E)-3-(fenil-2,3,4,5,6-d5)-2-propenoico-2,3-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-3-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)-2-propenoic-2,3-d2 Acid |
| CAS | 343338-31-8 |
| Fórmula molecular | C9 D7 H O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propenoic-2,3-d2 acid','3-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-','(2E)- (ACI), (2E)-3-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)-2-propenoic-2,3-d2 acid (ACI), 2-Propenoic-2,3-d2 acid','3-(phenyl-d5)-','(2E)- (9CI), trans-Cinnamic-d7 acid, trans-Cinnamic acid D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]\C(=C(\[2H])/c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-2,3-dideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 155.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0964 |