Learn More
Éster metílico del ácido (2E)-3-metil-4-(benciloxi)-2-butenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 310887-98-0 |
| Fórmula molecular | C13H16O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-Methyl-4-(phenylmethoxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O3/c1-11(8-13(14)15-2)9-16-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-8+ |
| SMILES | O=C(OC)/C=C(C)/COCC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | (E)-4-(benciloxi)-3-metilbut-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.11 |