Learn More
(2E)-3-Metil-2-hexenoico Ácido, TRC
Código de producto. 30472615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472615 50 mg 50 miligramos
30471470 25 mg 25 miligramos
30482383 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33614050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27960-21-0
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.17
Sinónimo (E)-3-Methyl-2-hexenoic Acid, trans-3-Methyl-2-hexenoic Acid
Nombre IUPAC (E)-3-metilhex-2-ácido enoico
SMILES CCC\C(=C\C(=O)O)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-3-Methyl-2-hexenoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-3-4-6(2)5-7(8)9/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0837