Learn More
(2E)-3-Fluoro-4-hidroxicinámico, TRC
Código de producto. 30401264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401264 500 mg
30389039 50 mg
30391356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF599228500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56926-74-0
Fórmula molecular C9H7FO3
Peso molecular (g/mol) 182.15
Sinónimo (2E)-3-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-3-Fluoro-4-hydroxycinnamic Acid
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0379