Learn More
(2E)-3-(dimetilamino)-1-(piridin-3-il)prop-2-en-1-ona, Mikromol™
Descripción
(2E)-3-(dimetilamino)-1-(piridin-3-il)prop-2-en-1-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-3-(dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-ene-1-one |
| CAS | 123367-26-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2E)-3-(dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-ene-1-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Imatinib Mesilate Imp. A (EP), (2E)-3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-ene-1-one, 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one, Imatinib Imp. A (EP), 2-Propen-1-one, 3-(dimethylamino)-1-(3-pyridinyl)-, (2E)-, Imatinib Mesilate Impurity A, Imatinib Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+ |
| SMILES | CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(dimetilamino)-1-piridin-3-ilprop-2-es-1-ona |
| Mostrar más |