Learn More
(2E)-3-(Dimetilamino)-1-(3-piridil)prop-2-en-1-uno, TRC
Código de producto. 30137504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137504 25 g 25 g
30007418 250 mg 250 miligramos
30005372 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46211525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123367-26-0
Fórmula molecular C10 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 176.22
Sinónimo (2E)-3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-ene-1-one, 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one, Imatinib Imp. A (EP), 2-Propen-1-one, 3-(dimethylamino)-1-(3-pyridinyl)-, (2E)-
Nombre IUPAC (E)-3-(dimetilamino)-1-piridin-3-ilprop-2-es-1-ona
SMILES CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-3-(dimethylamino)-1-(pyridin-3-yl)prop-2-ene-1-one
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.095