Learn More
Éster metílico del ácido (2E)-3-[[(4-metilfenil)sulfonil]oxi]-2-butenoico, TRC
Código de producto. 30469560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469560 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30469560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3274501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-3-(((4-Methylphenyl)sulfonyl)oxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester
CAS 1029612-16-5
Fórmula molecular C12H14O5S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O5S/c1-9-4-6-11(7-5-9)18(14,15)17-10(2)8-12(13)16-3/h4-8H,1-3H3/b10-8+
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O/C(=C/C(=O)OC)/C
Peso molecular (g/mol) 270.3