Learn More
Ácido (2E)-3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-2-propenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Sinapic Acid |
| CAS | 7362-37-0 |
| Fórmula molecular | C11 H12 O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, (E)-Sinapic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxy-trans-cinnamic acid, E-Sinapinic acid, trans-4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, trans-Sinapic acid, trans-Sinapinic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+ |
| SMILES | COc1cc(\C=C\C(=O)O)cc(OC)c1O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0685 |