Learn More
(2E)-3-(3,4-Dihidroxi-5-nitrofenil)-2-(piperidin-1-ilcarbonil)prop-2-ennitrilo, Mikromol™
Descripción
(2E)-3-(3,4-Dihidroxi-5-nitrofenil)-2-(piperidin-1-ilcarbonil)prop-2-ennitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile |
| CAS | 1150310-15-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H15 N3 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2E)-3-(3,4-Dihydroxy-5-nitrophenyl)-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)prop-2-ennitrile, Entacapone Imp. H (EP), Entacapone Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15N3O5/c16-9-11(15(21)17-4-2-1-3-5-17)6-10-7-12(18(22)23)14(20)13(19)8-10/h6-8,19-20H,1-5H2/b11-6+ |
| SMILES | Oc1cc(\C=C(/C#N)\C(=O)N2CCCCC2)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-2-(piperidina-1-carbonil)prop-2-enonitrilo |
| Mostrar más |