Learn More
(2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-il)-2-ácido propenoico, TRC
Código de producto. 30240975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240975 1 g 1 g
30240609 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2035201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38489-76-8
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Sinónimo (E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3,4-(Methylenedioxy)cinnamic Acid, (E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)acrylic Acid, 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2E-propenoic Acid, trans-3,4-(Methylenedioxy)cinnamic Acid, trans-3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-propenoic Acid
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(1,3-benzodioxol-5-il)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propenoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2,(H,11,12)/b4-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0423