Learn More
Ácido (2E)-2-nonenedioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-2-Nonenedioic Acid |
| CAS | 757219-33-3 |
| Fórmula molecular | C9H14O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | trans-2-Nonenedioic Acid, 2-Nonenedioic Acid. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h4,6H,1-3,5,7H2,(H,10,11)(H,12,13)/b6-4+ |
| SMILES | OC(CCCCC/C=C/C(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-no-2-enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.09 |