Learn More
(2E)-2-hexilidenociclopentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| CAS | 103517-11-9 |
| Fórmula molecular | C11H18O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (E)-2-Hexylidenecyclopentan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7+ |
| SMILES | O=C1/C(CCC1)=C/CCCCC |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-hexilidenociclopentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 166.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1358 |