Learn More
Ácido (2E)-2-hexenoico, TRC
Código de producto. 30406518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406518 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30406518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2949201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-2-Hexenoic Acid
CAS 13419-69-7
Fórmula molecular C6H10O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (E)-2-Hexenoic Acid, trans-2-Hexenoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
SMILES CCC\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-hex-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 114.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681