Learn More
Éster etílico del ácido (2E)-2-hexadecenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2E)-2-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 135251-95-5 |
| Fórmula molecular | C18H34O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (E)-2-Hexadecenoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3/b17-16+ |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (E)-hexadec-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.2559 |