Learn More
(2E)-2-ciano-3-(3-etoxi-4-hidroxi-5-nitrofenil)-N,N-dietilprop-2-enamida, Mikromol™
Código de producto. 30050803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050803 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050803 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1221.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2E)-2-ciano-3-(3-etoxi-4-hidroxi-5-nitrofenil)-N,N-dietilprop-2-enamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
CAS 857629-79-9
Nombres de analitos o componentes (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2E)-2-Cyano-3-(3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide, Entacapone Imp. D (EP), Entacapone Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O5/c1-4-18(5-2)16(21)12(10-17)7-11-8-13(19(22)23)15(20)14(9-11)24-6-3/h7-9,20H,4-6H2,1-3H3/b12-7+
SMILES CCOc1cc(\C=C(/C#N)\C(=O)N(CC)CC)cc(c1O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (E)-2-ciano-3-(3-etoxi-4-hidroxi-5-nitrofenil)-N,N-dietilprop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 333.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1325 g/mol